Få mere at vide
7-Hydroxybenzo[a]pyrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxybenzo[a]pyrene |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H12O/c21-18-6-2-5-15-16-10-9-13-4-1-3-12-7-8-14(11-17(15)18)20(16)19(12)13/h1-11,21H |
| Formel vægt | 268.0888 |
| Procent renhed | >95% |