Få mere at vide
7-Hydroxy Warfarin-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxywarfarin phenyl-d5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)9-15(12-5-3-2-4-6-12)17-18(22)14-8-7-13(21)10-16(14)24-19(17)23/h2-8,10,15,21-22H,9H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D |
| Formel vægt | 329.1312 |
| Procent renhed | >95% |