Få mere at vide
7-Hydroxy Quetiapin, TRC
Artikelnummer. 30179435
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179435 25 mg
30179212 1 mg
30179141 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179435 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95322525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139079-39-3
Molekylær formel C21 H25 N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 399.51
Synonym 7-Hydroxyquetiapine, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 11-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-, 11-[4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 7-Hydroxyquetiapine, ICI 214227
IUPAC navn 6-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]benzo[b][1,4]benzothiazepin-2-ol
SMIL OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccc(O)cc3Sc4ccccc24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxyquetiapine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-12-14-27-13-11-23-7-9-24(10-8-23)21-17-3-1-2-4-19(17)28-20-15-16(26)5-6-18(20)22-21/h1-6,15,25-26H,7-14H2
Formel vægt 399.1617
Procent renhed >95%