missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Hydroxy Quetiapine-d8, TRC

Artikelnummer. 30408735
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408735 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30408735 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95322710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxy Quetiapine-d8
CAS 1185098-57-0
Molekylær formel C21H17D8N3O3S
Mængde 10 mg
Synonym 11-[4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl-d8]-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, ICI214227-d8
InChI formel InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-12-14-27-13-11-23-7-9-24(10-8-23)21-17-3-1-2-4-19(17)28-20-15-16(26)5-6-18(20)22-21/h1-6,15,25-26H,7-14H2/i7D2,8D2,9D2,10D2
SMIL OC1=CC=C2N=C(N3C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCOCCO)C([2H])([2H])C3([2H])[2H])C4=C(C=CC=C4)SC2=C1
IUPAC navn 6-[2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]benzo[b][1,4]benzothiazepin-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 407.56
Formel vægt 407.2119
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.