Få mere at vide
7-Hydroxy Quetiapine Acetate, TRC
Artikelnummer. 30409340
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30409340 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30409340 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ51004010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxy Quetiapine Acetate
CAS 329217-62-1
Molekylær formel C23H27N3O4S
Mængde 10 mg
Synonym 11-[4-[2-[2-(Acetyloxy)ethoxy]ethyl]-1-piperazinyl]-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol
InChI formel InChI=1S/C23H27N3O4S/c1-17(27)30-15-14-29-13-12-25-8-10-26(11-9-25)23-19-4-2-3-5-21(19)31-22-16-18(28)6-7-20(22)24-23/h2-7,16,28H,8-15H2,1H3
SMIL OC1=CC=C2C(SC3=CC=CC=C3C(N4CCN(CCOCCOC(C)=O)CC4)=N2)=C1
IUPAC navn 2-(2-(4-(7-hydroxydibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 441.54
Formel vægt 441.17