Få mere at vide
7-Hydroxy Quetiapine Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxy Quetiapine Acetate |
| CAS | 329217-62-1 |
| Molekylær formel | C23H27N3O4S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 11-[4-[2-[2-(Acetyloxy)ethoxy]ethyl]-1-piperazinyl]-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N3O4S/c1-17(27)30-15-14-29-13-12-25-8-10-26(11-9-25)23-19-4-2-3-5-21(19)31-22-16-18(28)6-7-20(22)24-23/h2-7,16,28H,8-15H2,1H3 |
| SMIL | OC1=CC=C2C(SC3=CC=CC=C3C(N4CCN(CCOCCOC(C)=O)CC4)=N2)=C1 |
| IUPAC navn | 2-(2-(4-(7-hydroxydibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 441.54 |
| Formel vægt | 441.17 |