Få mere at vide
7-hydroxy quetiapin (1,0 mg/ml i methanol), TRC
Artikelnummer. 30179284
Skift visning
Mængde:
10 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30179284 10 x 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30179284 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT124510X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxyquetiapine
CAS 139079-39-3
Molekylær formel C21 H25 N3 O3 S
Mængde 10 x 1 mL
Synonym 7-Hydroxyquetiapine, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 11-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-, 11-[4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 7-Hydroxyquetiapine, ICI 214227
InChI formel InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-12-14-27-13-11-23-7-9-24(10-8-23)21-17-3-1-2-4-19(17)28-20-15-16(26)5-6-18(20)22-21/h1-6,15,25-26H,7-14H2
SMIL OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccc(O)cc3Sc4ccccc24
IUPAC navn 6-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]benzo[b][1,4]benzothiazepin-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 399.51
Formel vægt 399.1617
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 7-Hydroxyquetiapine 1 mg/mL