Få mere at vide
7-Hydroxy Loxapine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxy Loxapine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18ClN3O2/c1-21-6-8-22(9-7-21)18-14-10-12(19)2-5-16(14)24-17-11-13(23)3-4-15(17)20-18/h2-5,10-11,23H,6-9H2,1H3 |
| Formel vægt | 343.1088 |