Få mere at vide
7-hydroxy granisetron hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30010529
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010529 1 mg
30008558 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010529 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9426751MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133841-04-0
Molekylær formel C18 H24 N4 O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 364.87
Synonym 1H-Indazole-3-carboxamide, 7-hydroxy-1-methyl-N-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-, monohydrochloride, endo- (9CI), 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 1H-indazole-3-carboxamide deriv., 7-Hydroxy-1-methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide hydrochloride, 7-Hydroxygranisetron hydrochloride, 7-Hydroxy granisetron hydrochloride
IUPAC navn 7-hydroxy-1-methyl-N-[(1R,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]indazol-3-carboxamid; hydrochlorid
SMIL Cl.CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3nn(C)c4c(O)cccc34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxygranisetron hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H24N4O2.ClH/c1-21-12-5-3-6-13(21)10-11(9-12)19-18(24)16-14-7-4-8-15(23)17(14)22(2)20-16;/h4,7-8,11-13,23H,3,5-6,9-10H2,1-2H3,(H,19,24);1H/t11-,12+,13-;
Formel vægt 364.1666
Procent renhed >95%