Få mere at vide
7-Hydroxy Fluphenazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-hydroxy Fluphenazine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26F3N3O2S/c23-22(24,25)16-2-5-20-19(14-16)28(18-4-3-17(30)15-21(18)31-20)7-1-6-26-8-10-27(11-9-26)12-13-29/h2-5,14-15,29-30H,1,6-13H2 |
| Formel vægt | 453.1698 |
| Procent renhed | >95% |