Få mere at vide
7-Hydroxy DAMPA, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxy DAMPA |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N7O3/c1-22(8-4-2-7(3-5-8)14(24)25)6-9-13(23)20-12-10(18-9)11(16)19-15(17)21-12/h2-5H,6H2,1H3,(H,24,25)(H5,16,17,19,20,21,23) |
| Formel vægt | 341.1236 |