Få mere at vide
7-Hydroxy Coumarin, TRC
Artikelnummer. 30136484
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30136484 1 g -
30006999 2.5 g 2.5g
17935015 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136484 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9248751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-35-6
Molekylær formel C9 H6 O3
Molekylvægt (g/mol) 162.14
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-hydroxy-, Coumarin, 7-hydroxy- (7CI,8CI), 7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-2-chromenone, 7-Hydroxy-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxycoumarin, 7-Hydroxylcoumarin, 7-Oxycoumarin, Hydrangin, Hydrangine, NSC 19790, Skimmetin, Skimmetine, Umbelliferon, Umbelliferone
IUPAC navn 7-hydroxychromen-2-one
SMIL Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxycoumarin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
Formel vægt 162.0317
Procent renhed >95%