Få mere at vide
7-Hydroxy Coumarin-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxy Coumarin-d5 |
| CAS | 1215373-23-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9HD5O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one-d5, 7-Hydroxy-2-chromenone-d5, 7-Oxycoumarin-d5, Hydrangin-d5, Hydrangine-d5, NSC 19790-d5, Skimmetin-d5, Skimmetine-d5, Umbelliferone-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | OC1=C([2H])C([2H])=C2C(OC(C([2H])=C2[2H])=O)=C1[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.17 |
| Formel vægt | 167.0631 |
| Vis mere |