Få mere at vide
7-Hydroxy Coumarin-d5 Sulfate Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxy Coumarin-d5 Sulfate Potassium Salt |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6O6S.K/c10-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)14-9)15-16(11,12)13;/h1-5H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D,5D; |
| Formel vægt | 284.9758 |