Få mere at vide
7-Hydroxy Coumarin Beta-D-Glucuronide Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxycoumarin beta-D-glucuronide sodium salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O9.Na/c16-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)23-9)22-15-12(19)10(17)11(18)13(24-15)14(20)21;/h1-5,10-13,15,17-19H,(H,20,21);/q;+1/p-1/t10-,11-,12+,13-,15+;/m0./s1 |
| Formel vægt | 360.0457 |
| Procent renhed | >95% |