Få mere at vide
7-Hydroxy Coumarin 2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronide Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxy Coumarin 2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronide Methyl Ester |
| CAS | 168286-97-3 |
| Molekylær formel | C22H22O12 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl-beta-D-glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester Triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22O12/c1-10(23)29-17-18(30-11(2)24)20(31-12(3)25)22(34-19(17)21(27)28-4)32-14-7-5-13-6-8-16(26)33-15(13)9-14/h5-9,17-20,22H,1-4H3/t17-,18-,19-,20+,22+/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@H]1O[C@H](Oc2ccc3C=CC(=O)Oc3c2)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | methyl (2R,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(2-oxochromen-7-yl)oxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 478.4 |
| Formel vægt | 478.1111 |