Få mere at vide
7-Hydroxy Coumarin-13C6 Sulfate Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxy Coumarin-13C6 Sulfate Potassium Salt |
| CAS | 1189702-86-0 |
| Molekylær formel | C313C6H5KO6S |
| Mængde | 0.25 mg |
| Synonym | 7-Sulfooxy-2H-1-benzopyran-2-one-13C6 Potassium Salt, Umbelliferone-13C6 Sulfate Potassium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6O6S.K/c10-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)14-9)15-16(11,12)13;/h1-5H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1/i1+1,3+1,5+1,6+1,7+1,8+1; |
| SMIL | O=C1O[13C]2=[13CH][13C](OS(=O)(O[K])=O)=[13CH][13CH]=[13C]2C=C1 |
| IUPAC navn | potassium;(2-oxochromen-7-yl) sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.25 |
| Formel vægt | 285.9645 |