missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Hydroxy Chlorpromazine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxy Chlorpromazine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2OS.ClH/c1-19(2)8-3-9-20-14-6-5-13(21)11-17(14)22-16-7-4-12(18)10-15(16)20;/h4-7,10-11,21H,3,8-9H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 370.0673 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?