Få mere at vide
7-Hydroxy Amoxapin, TRC
Artikelnummer. 30132405
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132405 5 mg
17984515 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH7978005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37081-76-8
Molekylvægt (g/mol) 329.78
IUPAC navn 8-chloro-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]benzoxazepin-2-ol
SMIL Oc1ccc2N=C(N3CCNCC3)c4cc(Cl)ccc4Oc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxy Amoxapine
Molekylær formel C17 H16 Cl N3 O2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H16ClN3O2/c18-11-1-4-15-13(9-11)17(21-7-5-19-6-8-21)20-14-3-2-12(22)10-16(14)23-15/h1-4,9-10,19,22H,5-8H2
Formel vægt 329.0931