Få mere at vide
7-Hydroxy Aminopterin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxy Aminopterin |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N8O6/c20-14-13-15(27-19(21)25-14)26-17(31)11(23-13)7-22-9-3-1-8(2-4-9)16(30)24-10(18(32)33)5-6-12(28)29/h1-4,10,22H,5-7H2,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H5,20,21,25,26,27,31)/t10-/m0/s1 |
| Formel vægt | 456.1506 |