Få mere at vide
7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one |
| CAS | 162012-72-8 |
| Molekylær formel | C9H8N2O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 7-Hydroxy-6-methoxy-4(3H)-quinazolinone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O3/c1-14-8-2-5-6(3-7(8)12)10-4-11-9(5)13/h2-4,12H,1H3,(H,10,11,13) |
| SMIL | COc1cc2C(=O)NC=Nc2cc1O |
| IUPAC navn | 7-hydroxy-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.17 |
| Formel vægt | 192.0535 |