missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one, TRC

Artikelnummer. 30406927
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30406927 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406927 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9465152.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one
CAS 162012-72-8
Molekylær formel C9H8N2O3
Mængde 2.5 g
Synonym 7-Hydroxy-6-methoxy-4(3H)-quinazolinone
InChI formel InChI=1S/C9H8N2O3/c1-14-8-2-5-6(3-7(8)12)10-4-11-9(5)13/h2-4,12H,1H3,(H,10,11,13)
SMIL COc1cc2C(=O)NC=Nc2cc1O
IUPAC navn 7-hydroxy-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 192.17
Formel vægt 192.0535
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.