Få mere at vide
7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinolin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2690927 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10540892
Brand: Thermo Scientific Acros 277822500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 4602-73-7
Molekylær formel C10H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 177.2
MDL nummer MFCD00143517
InChI nøgle UQBWYWCIBNWMPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline, 6-methoxy-3,4-dihydro-7-isoquinolinol, 6-methoxy-7-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, 3,4-dihydro-7-hydroxy-6-methoxyisoquinoline, 6-methoxy-7-hydroxy-3,4-dihydro-isoquinoline, 7-isoquinolinol, 3,4-dihydro-6-methoxy, pubchem12735, ksc496q9t, 7-hydroxy-6-methoxy-3?4-dihydroisoquinoline, 3,4-dihydro-7-hydroxy-6-methoxy-isoquinoline
PubChem CID 363043
IUPAC navn 6-methoxy-3,4-dihydroisoquinolin-7-ol
SMIL COC1=C(C=C2C=NCCC2=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxy-6-methoxy-3, 4-dihydroisoquinoline
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 187°C to 191°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in chloroform,ethanol,methanol and hot,ethyl acetate
Formel vægt 177.2
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.