Få mere at vide
7-hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinolin (~90% ved HPLC), TRC
Artikelnummer. 30405011
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30405011 5 g
1 options
Artikelnummer. 30405011 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH7147955G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline
CAS 4602-73-7
Molekylær formel C10H11NO2
Mængde 5 g
Synonym 3,4-Dihydro-6-methoxy-7-isoquinolinol, 6-Methoxy-7-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, NSC 627589
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c1-13-10-5-7-2-3-11-6-8(7)4-9(10)12/h4-6,12H,2-3H2,1H3
SMIL COc1cc2CCN=Cc2cc1O
IUPAC navn 6-methoxy-3,4-dihydroisoquinolin-7-ol
Molekylvægt (g/mol) 177.2
Formel vægt 177.079