Få mere at vide
7-Hydroxy-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one hydrate(2:3), 99%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxy-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one hydrate(2:3) |
| CAS | 66778-17-4 |
| Molekylær formel | C30H38O21 |
| MDL nummer | MFCD27981444 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C1C=CC2=C(O1)C=C(O)C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)=C2.O=C4C=CC5=C(O4)C=C(O)C(O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O6)=C5.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 734.61 |
| Procent renhed | 99% |