Få mere at vide
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin, 98%
Artikelnummer. 11408367
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408367 25 g 25g
11418367 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18438.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2503-56-2 | C6H6N4O | 150,141 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2503-56-2
Molekylær formel C6H6N4O
MDL nummer MFCD00005555
InChI nøgle INVVMIXYILXINW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 7-hydroxy-5-methyl-1,3,4-triazaindolizine, methyl hydroxytriazaindolizine, 1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 5-methyl, 5-methyl-7-hydroxy-1,3,4-triazaindolizine, 5-methyl-1h-1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-one, 5-methyl-s-triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, s-triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 5-methyl, 5-methyl-1,2,4-triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 5-methyl 1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol
PubChem CID 75629
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Smeltepunkt 281°C to 285°C
Mængde 25 g
Beilstein 609440
SMIL CC1=CC(=O)N2C(=N1)N=CN2
IUPAC navn 5-methyl-1H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-on
Molekylvægt (g/mol) 150.141
Formel vægt 150.14
Procent renhed 98%