Få mere at vide
7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-(tetrahydro-2-methyl-5-oxo-2-furanyl)ethyl]-1(3H)-isobenzofuranon, TRC
Artikelnummer. 30403176
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403176 50 mg
30396447 5 mg
30395214 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30403176 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH80508550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26675-76-3
Molekylær formel C17 H20 O6
Molekylvægt (g/mol) 320.34
Synonym 1(3H)-Isobenzofuranone, 7-hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-(tetrahydro-2-methyl-5-oxo-2-furanyl)ethyl]- (9CI), Phthalide, 7-hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-(tetrahydro-2-methyl-5-oxo-2-furyl)ethyl]- (8CI), 7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one, Mycophenolate Mofetil Imp. H (EP), Mycophenolate Sodium Imp. A (EP), Mycophenolic Acid Lactone
IUPAC navn 7-hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-(2-methyl-5-oxooxolan-2-yl)ethyl]-3H-2-benzofuran-1-one
SMIL COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1CCC3(C)CCC(=O)O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20O6/c1-9-11-8-22-16(20)13(11)14(19)10(15(9)21-3)4-6-17(2)7-5-12(18)23-17/h19H,4-8H2,1-3H3
Formel vægt 320.126