Få mere at vide
7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl] isobenzofuran-1(3H)-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30049799
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049799 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049799 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1001.080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one
CAS 26675-76-3
Analyt- eller komponentnavne 7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H20 O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Mycophenolate Mofetil Imp. H (EP), Mycophenolate Sodium Imp. A (EP), Mycophenolate Imp. A (EP), Mycophenolate Mofetil USP Related Compound B, Mycophenolate Mofetil USP RC B, 7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one, Mycophenolate Mofetil Related Compound B, Mycophenolate Mofetil Impurity H, Mycophenolate Sodium Impurity A, Mycophenolate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C17H20O6/c1-9-11-8-22-16(20)13(11)14(19)10(15(9)21-3)4-6-17(2)7-5-12(18)23-17/h19H,4-8H2,1-3H3
SMIL COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1CCC3(C)CCC(=O)O3
IUPAC navn 7-hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-(2-methyl-5-oxooxolan-2-yl)ethyl]-3H-2-benzofuran-1-one
Molekylvægt (g/mol) 320.34
Mængde 25 mg
Formel vægt 320,126 g/mol