Få mere at vide
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin, TRC
Artikelnummer. 30395481
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30395481 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30395481 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9715502.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
CAS 575-03-1
Molekylær formel C10 H5 F3 O3
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H5F3O3/c11-10(12,13)7-4-9(15)16-8-3-5(14)1-2-6(7)8/h1-4,14H
SMIL Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C(F)(F)F
IUPAC navn 7-hydroxy-4-(trifluormethyl)chromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 230.14
Formel vægt 230.0191