Få mere at vide
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin |
| CAS | 575-03-1 |
| Molekylær formel | C10 H5 F3 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5F3O3/c11-10(12,13)7-4-9(15)16-8-3-5(14)1-2-6(7)8/h1-4,14H |
| SMIL | Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 7-hydroxy-4-(trifluormethyl)chromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.14 |
| Formel vægt | 230.0191 |