Få mere at vide
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin |
| Smeltepunkt | 178 °C til 180 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 230.14 |
| Procent renhed | 98% |