Få mere at vide
7-Hydroxy-4'-nitroisoflavone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15431249
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431249 100 g 100g
15411249 5 g 5g
15421249 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431249 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64167.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
7-Hydroxy-4′-nitroisoflavone is used in the synthesis of iso flavones, Synthesis of daidzin, soflavone amide derivatives.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15485-80-0
Molekylær formel C15H9NO5
Molekylvægt (g/mol) 283.24
MDL nummer MFCD01546432
InChI nøgle CEESSYSSRMOMDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxy-4'-nitroisoflavone, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl-4h-chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-4-nitroisoflavone, 7-hydroxy-4/'-nitroisoflavone, 7-hydroxy-4'-nitro-isoflavone 3c
PubChem CID 7454026
IUPAC navn 7-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)chromen-4-one
SMIL OC1=CC=C2C(=O)C(=COC2=C1)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxy-4'-nitroisoflavone
Smeltepunkt 290°C to 292°C
Farve Yellow
Mængde 100 g
Beilstein 385006
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 283.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder