Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 7-Hydroxy-4-methylcoumarin, 97 %
Artikelnummer. 10103640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10103640
Brand: Thermo Scientific Chemicals 156381000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 90-33-5 | C10H8O3 | 176.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-33-5
Molekylær formel C10H8O3
Molekylvægt (g/mol) 176.17
MDL nummer MFCD00006866
InChI nøgle HSHNITRMYYLLCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylumbelliferone, hymecromone, 7-hydroxy-4-methylcoumarin, imecromone, 7-hydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, cholestil, mendiaxon, 4-methyl-7-hydroxycoumarin, beta-methylumbelliferone, bilcolic
PubChem CID 5280567
ChEBI CHEBI:17224
IUPAC navn 7-hydroxy-4-methylchromen-2-on
SMIL CC1=CC(=O)OC2=CC(O)=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxy-4-methylcoumarin
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 186°C to 191°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 18, 31
Merck Index 15, 4894
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in conc. h2so4,partly soluble in 5% aq. na2co3,partly soluble in ethanol and isopropanol
Formel vægt 176.17
Procent renhed 97%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Hydroxy-4-methylcoumarin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.