Få mere at vide
7-Hydroxy-4-methoxy-6-azaindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxy-4-methoxy-6-azaindole |
| CAS | 917918-80-0 |
| Molekylær formel | C8 H8 N2 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O2/c1-12-6-4-10-8(11)7-5(6)2-3-9-7/h2-4,9H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | COc1cnc(O)c2[nH]ccc12 |
| IUPAC navn | 4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-7-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vægt | 164.0586 |