Få mere at vide
7-Hydroxy-4-chromone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474947
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16474947 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 16474947 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN6596
MedChemExpress 7-Hydroxychromone is a Src kinase inhibitor with an IC50 of <300 μM.
7-Hydroxychromone is a Src kinase inhibitor with an IC50 of <300 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxy-4-chromone
CAS 59887-89-7
Farve Red
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H6O3
Mængde 50 mg
Synonym 7-Hydroxychromone
Opløselighedsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (88.13 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C2=CC=C(O)C=C2OC=C1
Molekylvægt (g/mol) 162.14
Formel vægt 162.14
Procent renhed 99.83%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease