Få mere at vide
7-Hydroxy-3-oxo-Cholest-4-en-26-oic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxy-3-oxo-Cholest-4-en-26-oic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H42O4/c1-16(6-5-7-17(2)25(30)31)20-8-9-21-24-22(11-13-27(20,21)4)26(3)12-10-19(28)14-18(26)15-23(24)29/h14,16-17,20-24,29H,5-13,15H2,1-4H3,(H,30,31)/t16-,17?,20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-/m1/s1 |
| Formel vægt | 430.3083 |
| Procent renhed | >95% |