Få mere at vide
7-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-1, Mikromol™
Artikelnummer. 17903516
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17903516 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17903516 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0961.130025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
7-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-en
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro-7-hydroxyquinoline-2(1H)-one
CAS 22246-18-0
Analyt- eller komponentnavne 3,4-Dihydro-7-hydroxyquinoline-2(1H)-one
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H9 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 7-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 2(1H)-Quinolinone, 3,4-dihydro-7-hydroxy-, Carbostyril, 3,4-dihydro-7-hydroxy- (7CI,8CI), Hydrocarbostyril, 7-hydroxy- (6CI), 3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone, 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 7-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one, 7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril, Aripiprazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H9NO2/c11-7-3-1-6-2-4-9(12)10-8(6)5-7/h1,3,5,11H,2,4H2,(H,10,12)
SMIL Oc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
IUPAC navn 7-hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 163.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 163,0633 g/mol