Få mere at vide
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16429346
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16429346 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16429346 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW010130
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 7-​Hydroxy-​3,​4-​dihydro-​2(1H)​-​quinolinone (3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone) is a weak MAO-A inhibitor, with an IC50 of 183 μM, and has no effect on MAO-B.
7-​Hydroxy-​3,​4-​dihydro-​2(1H)​-​quinolinone (3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone) is a weak MAO-A inhibitor, with an IC50 of 183 μM, and has no effect on MAO-B.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
CAS 22246-18-0
Farve White to Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H9NO2
Mængde 100 mg
Synonym 3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (612.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (6.13 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1NC2=C(C=CC(O)=C2)CC1
Molekylvægt (g/mol) 163.17
Formel vægt 163.17
Procent renhed 99.37%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation