Få mere at vide
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15423697
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15423697 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15423697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27485.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
CAS 22246-18-0
Smeltepunkt 230°C to 234°C
Molekylær formel C9H9NO2
MDL nummer MFCD06410891
Mængde 1 g
Synonym 3,4-dihydro-7-hydroxy-2 1h-quinolinone, 7-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2 1h-one, 7-hydroxy-3,4-dihydro-2 1h-quinolinone, 3,4-dihydro-7-hydroxycarbostyril, 7-hydroxy-3,4-dihydro-quinolin-2-one, 7-hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril, 7-hydroxy-3,4-dihydro carbostyril, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 3,4-dihydro-7-hydroxy, 7-hydroxy-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
InChI nøgle LKLSFDWYIBUGNT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CC(=O)NC2=C1C=CC(=C2)O
IUPAC navn 7-hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 163.176
PubChem CID 2785758
Formel vægt 163.17
Procent renhed 97%