Få mere at vide
7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-on, Mikromol™
Beskrivelse
7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-on, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one |
| CAS | 6320-42-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H8 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Hymecromone Imp. B (EP), 7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one, Hymecromone Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O3/c1-6-4-9(12)8-3-2-7(11)5-10(8)13-6/h2-5,11H,1H3 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CC1=CC(=O)c2ccc(O)cc2O1 |
| Vis mere |