Få mere at vide
7-Hydroxy-2-acetylaminofluorene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxy-2-acetylaminofluorene |
| CAS | 363-49-5 |
| Molekylær formel | C15 H13 N O2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO2/c1-9(17)16-12-2-4-14-10(7-12)6-11-8-13(18)3-5-15(11)14/h2-5,7-8,18H,6H2,1H3,(H,16,17) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc2c(Cc3cc(O)ccc23)c1 |
| IUPAC navn | N-(7-hydroxy-9H-fluoren-2-yl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.27 |
| Formel vægt | 239.0946 |