Få mere at vide
7-Hydroxy-2(1H)-quinolinone, Mikromol™
Artikelnummer. 17983636
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17983636 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17983636 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0961.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Hydroxy-2(1H)-quinolinone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxyquinoline-(1H)-2-one
CAS 70500-72-0
Analyt- eller komponentnavne 7-Hydroxyquinoline-(1H)-2-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H7 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2(1H)-Quinolinone, 7-hydroxy-, 2,7-Dihydroxyquinoline, 7-Hydroxy-1H-quinolin-2-one, 7-Hydroxy-2(1H)-quinolinone, 7-Hydroxycarbostyril
InChI formel InChI=1S/C9H7NO2/c11-7-3-1-6-2-4-9(12)10-8(6)5-7/h1-5,11H,(H,10,12)
SMIL Oc1ccc2C=CC(=O)Nc2c1
IUPAC navn 7-hydroxy-1H-quinolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 161.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 161.0477 g/mol