Få mere at vide
7-Hydroxy-1-indanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxy-1-indanone |
| CAS | 6968-35-0 |
| Molekylær formel | C9H8O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O2/c10-7-3-1-2-6-4-5-8(11)9(6)7/h1-3,10H,4-5H2 |
| SMIL | Oc1cccc2CCC(=O)c12 |
| IUPAC navn | 7-hydroxy-2,3-dihydroinden-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.15 |
| Formel vægt | 148.0524 |