missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonic Acid Dipotassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonic Acid Potassium Salt |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O7S2.2K/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,13)14)5-10(9(6)4-7)19(15,16)17;;/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vægt | 379.8829 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?