Få mere at vide
7-Hydroxy-1,3,6-naphthalenetrisulfonic Acid Trisodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxy-1,3,6-naphthalenetrisulfonic Acid Trisodium |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O10S3.3Na/c11-8-4-7-5(2-10(8)23(18,19)20)1-6(21(12,13)14)3-9(7)22(15,16)17;;;/h1-4,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17)(H,18,19,20);;;/q;3*+1/p-3 |
| Formel vægt | 449.8738 |
| Procent renhed | >95% |