Få mere at vide
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15587519 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15587519 1 g 1g
15597519 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15587519 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458710010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58196-33-1 | C9H11NO | 149.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58196-33-1
Molekylær formel C9H11NO
Molekylvægt (g/mol) 149.19
InChI nøgle HJJRGZMJZDSMDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 7-quinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro-7-quinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro-quinolin-7-ol, 1,2,3,4-tetrahydrochinolin-7-ol, pubchem12787, 7-hydroxy-3,4-dihydro-2h-quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-hydroxyquinoline, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-quinolin, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro quinolinoe
PubChem CID 93980
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-ol
SMIL C1CC2=C(C=C(C=C2)O)NC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Smeltepunkt 91.0°C to 93.5°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 149.19
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 96%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.