Få mere at vide
7-Fluorooxindole, 95%
Artikelnummer. 15488068
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488068 5 g 5g
15498068 250 mg 250mg
15478068 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61511.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71294-03-6 | C8H6FNO | 151.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71294-03-6
Molekylær formel C8H6FNO
Molekylvægt (g/mol) 151.14
MDL nummer MFCD02179608
InChI nøgle VMUIOEOYZHJLEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-fluorooxindole, 7-fluoroindolin-2-one, 7-fluoro-oxindole, 7-fluoro-2-oxindole, 7-fluoroindolinone, 7-fluoro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 7-fluoro-1,3-dihydro, 7-fluoro-1,3-dihydro-indol-2-one, 7-fluoro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 1,3-dihydro-7-fluoro-2h-indol-2-one
PubChem CID 3734371
IUPAC navn 7-fluor-1,3-dihydroindol-2-on
SMIL C1C2=C(C(=CC=C2)F)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Fluorooxindole
Farve Rød til Brun
Mængde 5 g
Formel vægt 151.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver