Få mere at vide
7-fluorindol, 97%
Beschreibung
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i methanol. (næsten gennemsigtighed)
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 7-Fluoroindole |
| Smeltepunkt | 61 °C til 63 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 114740 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol. (næsten gennemsigtig) |
| Formel vægt | 135.14 |
| Procent renhed | 97% |