Få mere at vide
7-fluorbenzofurazan-4-sulfonsyre ammoniumsalt, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400397
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11400397 50 mg 50mg
11364629 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21767.MF
 Begrænset vare
På lager
CAS: 84806-27-9 | Molecular Formula: C6H6FN3O4S | Molecular Weight: 235.189 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84806-27-9
Molekylær formel C6H6FN3O4S
Molekylvægt (g/mol) 235.189
MDL nummer MFCD02682109
InChI nøgle JXLHNMVSKXFWAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym sbd-f, 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt, ammonium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate, ammonium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonate, azanium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate, ammonium 7-fluorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonate, 7-fluorobenzo c 1,2,5-oxadiazole-4-sulfonic acid, azamethane, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonic acid, 7-fluoro-, ammonium salt 1:1
PubChem CID 2737780
IUPAC navn azanium;7-fluor-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonat
SMIL C1=C(C2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)[O-])F.[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt
Smeltepunkt ∼285 °C til 295 °C (dekomponering)
Mængde 50 mg
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 235.19
Procent renhed 99%