Få mere at vide
7-Fluorbenzofurazan-4-sulfonamid, 98%
Artikelnummer. 11435617
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435617 100 mg 100mg
11374629 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23586.MC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 91366-65-3 | C6H4FN3O3S | 217,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91366-65-3
Molekylær formel C6H4FN3O3S
Molekylvægt (g/mol) 217.17
MDL nummer MFCD00036687
InChI nøgle XROXHZMRDABMHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym abd-f, 4-aminosulfonyl-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonamide, 4-fluoro-7-sulfamoylbenzofurazan, 7-fluorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonamide, 4-aminosulphonyl-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 7-fluorobenzo c 1,2,5-oxadiazole-4-sulfonamide, pubchem23230, 4-fluoro-7-sulfamoylbenzofurazane, 4-fluoro-7-sulfoamoylbenzofurazan
PubChem CID 122067
IUPAC navn 7-fluor-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonamid
SMIL NS(=O)(=O)C1=CC=C(F)C2=NON=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonamide
Smeltepunkt 143 °C til 147 °C
Mængde 100 mg
Formel vægt 217.17
Procent renhed 98%